Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelsäure 25% analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

03302.3000 03302.5020 03302.7020
KRAF03302.3000EA 28.3 EUR InStock
KRAF03302.3000 KRAF03302.5020 KRAF03302.7020
Schwefelsäure 25% analytisches Reagens
Schwefelsäure


Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge