(±)-2-Brompentan tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17205.14 A17205.22 A17205.36
A17205.14EA 42.6 EUR InStock
A17205.14 A17205.22 A17205.36
(±)-2-Brompentan tech. 90%, technische Qualität
(±)-2-Brompentan
Purity: 90% CAS No.: 107-81-3 Molecular Formula: C5H11Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4403 Odour: Characteristic Melting Point: -96° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1718829 UN No.: 2343 MDL No.: MFCD00000160
Formel: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
Siedepunkt: 117…118 °C
Melting Pt: –96 °C
Dichte: 1,220
Flash-Pt: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000160
CAS-Nummer: 107-81-3
EINECS: 203-521-3
UN: 2343
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge