(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003478-25G 003478-100G
FLUO003478-25GEA 82.1 EUR InStock
FLUO003478-25G FLUO003478-100G
(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan
(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan
Formel: BrF₂CBrCFCF₃
MW: 309.83 g/mol
MDL Number: MFCD00013568
CAS-Nummer: 661-95-0
EINECS: 211-550-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge