(±)-3-Octanol 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
203770500 203772500
ACRO203770500EA 62 EUR InStock
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 174…176 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,825 g/cm³
Flash-Pt: 67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004590
CAS-Nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge