(±)-4-Vinylcyclohexen, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94950-25ML 94950-5ML
94950-25MLEA 405 EUR InStock
94950-25ML 94950-5ML
(±)-4-Vinylcyclohexen, Supelco®
(±)-4-Vinylcyclohexen
Formel: C₈H₁₂
MW: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 126
Melting Pt: –108.7 °C
Dichte: 0.8303 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001576
CAS-Nummer: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
UN: 3295
ADR: 3 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8da2fe9536f4dc8a8d25b95c5726c284ccac2a&vid=6d8da2fe9536f4dc8a8d25b95c5726c284ccac2a&prid=web&clid=SAPDAM https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4f8268c9fbb71c67a3944e6afc9af4679ea69b&vid=3d4f8268c9fbb71c67a3944e6afc9af4679ea69b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge