Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 127 EUR InStock
REGEPP2020F REGEPP2020W
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge