Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salpetersäure 1 mol/l (1 N)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05202.3000 05202.2000 05202.4000 05202.5020
KRAF05202.3000EA 33.1 EUR InStock
KRAF05202.3000 KRAF05202.2000 KRAF05202.4000 KRAF05202.5020
Salpetersäure 1 mol/l (1 N)
Salpetersäure


Formel: HNO₃
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge