Schlauchverbinder, Y-Form
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
152900 152903 152905 152907 152910
BRND152900EA 27 EUR InStock
BRND152900 BRND152903 BRND152905 BRND152907 BRND152910
Schlauchverbinder, Y-Form
Fittings und Verbinder
PP, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Maße werden sowohl nominal als auch exakt angegeben, da die Flexibilität der ausgewählten Schläuche die Größe beeinflussen kann. Bitte benutzen Sie unsere Schlauchlehre 229-0111 zur Ermittlung der passenden Größe. Sie erhalten Sie dann die Maße für den passenden Verbinder.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge