Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citronensäure Monohydrat, grießform, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

04035.3600 04035.5600 04035.6600 04035.7500
KRAF04035.3600EA 56.2 EUR InStock
KRAF04035.3600 KRAF04035.5600 KRAF04035.6600 KRAF04035.7500
Citronensäure Monohydrat, grießform, reinst
Citronensäure Monohydrat


Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Melting Pt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=7b314061a5750f43f24baa4a1fcae953ea33bce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge