Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumcarbonat-Decahydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15286.3600 15286.5600 15286.6600 15286.7500
KRAF15286.3600EA 36 EUR InStock
KRAF15286.3600 KRAF15286.5600 KRAF15286.6600 KRAF15286.7500
Natriumcarbonat-Decahydrat, reinst
Natriumcarbonat-Decahydrat


Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Melting Pt: 33 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge