tri-Natriumphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
15312.1600 15312.3600 15312.5600
KRAF15312.1600EA 29.1 EUR InStock
KRAF15312.1600 KRAF15312.3600 KRAF15312.5600
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Melting Pt: ∼75 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge