Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15239.1600 15239.3600 15239.5600 15239.4600
KRAF15239.1600EA 29.1 EUR InStock
KRAF15239.1600 KRAF15239.3600 KRAF15239.5600 KRAF15239.4600
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat analytisches Reagens
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat


Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Melting Pt: 35
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge