Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15237.1600 15237.3600 15237.5600
KRAF15237.1600EA 46.6 EUR InStock
KRAF15237.1600 KRAF15237.3600 KRAF15237.5600
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat


Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177.99 g/mol
Melting Pt: 92.5
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge