1-Iodoctan ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22214.14 B22214.22 B22214.36
B22214.14EA 30.4 EUR InStock
B22214.14 B22214.22 B22214.36
1-Iodoctan ≥98% stabilisiert
1-Iodoctan
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 629-27-6 Molecular Formula: C8H17I Formula Weight: 240.13 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4878 Melting Point: -46° Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 1697479 MDL No.: MFCD00001105
Formel: C₈H₁₇I
MW: 240.13 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1.325
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001105
CAS-Nummer: 629-27-6
EINECS: 211-084-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge