Iodcyclopentan ≥97% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit Kupfer
L01522.06 L01522.14
L01522.06EA 36.8 EUR InStock
L01522.06 L01522.14
Iodcyclopentan ≥97% stabilisiert
Iodcyclopentan
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 1556-18-9 Molecular Formula: C5H9I Formula Weight: 196.03 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1900558 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039446
Formel: C₅H₉I
Siedepunkt: 166…167 °C
Dichte: 1,695
Flash-Pt: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039446
CAS-Nummer: 1556-18-9
EINECS: 216-311-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge