Europiumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
15290.04 15290.09 15290.18
15290.04EA 129 EUR InStock
15290.04 15290.09 15290.18
Europiumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europiumtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-53-5 Molecular Formula: Eu(NO3)3.6H2O Formula Weight: 446.06 (337.97anhy) Physical Form: Crystalline or powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 85° Merck Reference: 14,3904 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149700
Formel: EuN₃O₉·6H₂O
MW: 446.07 g/mol
Melting Pt: 85
Dichte: 2.258 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149700
CAS-Nummer: 10031-53-5
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,3904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge