1,12-Dibromdodecan 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
158450250 158451000 158455000
ACRO158450250EA 67 EUR InStock
ACRO158450250 ACRO158451000 ACRO158455000
1,12-Dibromdodecan 96%
1,12-Dibromdodecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328.13 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 37…42 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000226
CAS-Nummer: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥95 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge