1,12-Dibromdodecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B21254.06 B21254.14 B21254.22
B21254.06EA 23.5 EUR InStock
B21254.06 B21254.14 B21254.22
1,12-Dibromdodecan ≥98%
1,12-Dibromdodecan
Purity: 98% CAS No.: 3344-70-5 Molecular Formula: Br(CH2)12Br Formula Weight: 328.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 1742763 MDL No.: MFCD00000226
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328.13 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000226
CAS-Nummer: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge