1,4-Dibrombutan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004638-500G 004638-5KG
FLUO004638-500GEA 128 EUR InStock
FLUO004638-500G FLUO004638-5KG
1,4-Dibrombutan
1,4-Dibrombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
MW: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-Nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge