1-Bromdodecan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
106910010 106912500 106910025
ACRO106910010EA 109 EUR InStock
ACRO106910010 ACRO106912500 ACRO106910025
1-Bromdodecan 98%
1-Bromdodecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 134…135 °C (6 mmHg)
Melting Pt: 11…9 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000225
CAS-Nummer: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤125 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge