1-Bromdodecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10600.0B A10600.0I A10600.30
A10600.0BEA 108 EUR InStock
A10600.0B A10600.0I A10600.30
1-Bromdodecan ≥98%
1-Bromdodecan
Purity: 98% CAS No.: 143-15-7 Molecular Formula: C12H25Br Formula Weight: 249.24 Flash Point: 146°(294°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Weak Melting Point: -10° Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 506159 Merck Reference: 14,5389 MDL No.: MFCD00000225
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 276 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,040
Flash-Pt: 146 °C (294 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000225
CAS-Nummer: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 14,5389
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge