1-Bromhexadecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A15147.0B A15147.14 A15147.30
A15147.0BEA 135 EUR InStock
A15147.0B A15147.14 A15147.30
1-Bromhexadecan ≥98%
1-Bromhexadecan
Purity: 98% CAS No.: 112-82-3 Molecular Formula: CH3(CH2)15Br Formula Weight: 305.35 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Odourless Melting Point: 16-18° Boiling Point: 336° Beilstein Reference: 773989 MDL No.: MFCD00000230
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 305.34 g/mol
Siedepunkt: 336 °C
Melting Pt: 16…18 °C
Dichte: 1.000
Flash-Pt: 176 °C (348 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000230
CAS-Nummer: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge