1-Brompentadecan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L07618.09 L07618.18
L07618.09EA 49.3 EUR InStock
L07618.09 L07618.18
1-Brompentadecan ≥97%
1-Brompentadecan
Purity: 97% CAS No.: 629-72-1 Molecular Formula: CH3(CH2)14Br Formula Weight: 291.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4608 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 159-160°/5mm Beilstein Reference: 1744553 MDL No.: MFCD00000229
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 291.32 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 18…19 °C
Dichte: 1.005
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000229
CAS-Nummer: 629-72-1
EINECS: 211-104-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge