1-Bromundecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14333.14 A14333.22 A14333.36
A14333.14EA 35.1 EUR InStock
A14333.14 A14333.22 A14333.36
1-Bromundecan ≥98%
1-Bromundecan
Purity: 98% CAS No.: 693-67-4 Molecular Formula: CH3(CH2)10Br Formula Weight: 235.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4563 Melting Point: -9° Boiling Point: 112-114°/10mm Beilstein Reference: 1098390 MDL No.: MFCD00000223
Formel: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Siedepunkt: 112…114 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 1,052
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000223
CAS-Nummer: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge