Dibrommethan 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
112831000 112835000 112830010 112830025
ACRO112831000EA 41.3 EUR InStock
ACRO112831000 ACRO112835000 ACRO112830010 ACRO112830025
Dibrommethan 99%
Dibrommethan
Formel: Br₂CH₂
MW: 173.83 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 2.47 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000168
CAS-Nummer: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
UN: 2664
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06138
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge