Dibrommethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
8.10278.0100EA 33.5 EUR InStock
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
Dibrommethan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibrommethan
Formel: Br₂CH₂
MW: 173.83 g/mol
Siedepunkt: 97
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 2.497 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000168
CAS-Nummer: 74-95-3
EINECS: 200-824-2
UN: 2664
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06138
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 11.7 g/l (15 °C)
Melting Point -52.7 °C
Molar Mass 173.83 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 44 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.5419 (20 °C, 589 nm)
Density 2.49 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methylene bromide
Hill Formula CH2Br2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge