Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromoform ≥98,0% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18702.0250 8.18702.1000
8.18702.0250EA 242 EUR InStock
8.18702.0250 8.18702.1000
Bromoform ≥98,0% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bromoform


Formel: Br₃CH
MW: 252.73 g/mol
Siedepunkt: 149.5
Melting Pt: 9.2
Dichte: 2.8912 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000128
CAS-Nummer: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
UN: 2515
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01404
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 9.2 °C
Molar Mass 252.73 g/mol
Boiling Point 149.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 2.89 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..