1-Brom-4-chlorbutan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11399.14 A11399.22
A11399.14EA 55.2 EUR InStock
A11399.14 A11399.22
1-Brom-4-chlorbutan ≥99%
1-Brom-4-chlorbutan
Purity: 99% CAS No.: 6940-78-9 Molecular Formula: Br(CH2)4Cl Formula Weight: 171.47 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Aromatic Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1098275 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001010
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171.46 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Dichte: 1.489
Flash-Pt: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001010
CAS-Nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge