1-Brom-5-chlorpentan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 22.8 EUR InStock
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Brom-5-chlorpentan 98%
1-Bromo-5-chloropentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
MW: 185.49 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.4 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001016
CAS-Nummer: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge