1-Brom-5-chlorpentan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B20479.09 B20479.18
B20479.09EA 35.5 EUR InStock
B20479.09 B20479.18
1-Brom-5-chlorpentan ≥98%
1-Bromo-5-chloropentane
Purity: 98% CAS No.: 54512-75-3 Molecular Formula: Cl(CH2)5Br Formula Weight: 185.50 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4836 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1732341 MDL No.: MFCD00001016
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
MW: 185.49 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Dichte: 1.408
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001016
CAS-Nummer: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge