Butyraldehyd 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
108090010 108091000 108090025
ACRO108090010EA 45.2 EUR InStock
ACRO108090010 ACRO108091000 ACRO108090025
Butyraldehyd 99%
Butyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –96 °C
Dichte: 0,817 g/cm³
Flash-Pt: –12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007023
CAS-Nummer: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
BSC Certification Passes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge