Önanthaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23830.AE B23830.AK B23830.AP
B23830.AEEA 24.5 EUR InStock
B23830.AE B23830.AK B23830.AP
Önanthaldehyd ≥97%
Önanthaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 111-71-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5CHO Formula Weight: 114.19 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 0.850 Refractive Index: 1.4125 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Unpleasant Melting Point: -43° Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 1560236 Merck Reference: 14,4658 UN No.: 3056 MDL No.: MFCD00007028
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 152…154 °C
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0,850
Flash-Pt: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007028
CAS-Nummer: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4658
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge