Hexanal 96% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 210 EUR InStock
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% stabilisiert
Hexanal
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 130…131 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –56 °C
Dichte: 0,815 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007027
CAS-Nummer: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge