Hexanal ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16265.22 A16265.36
A16265.22EA 37.5 EUR InStock
A16265.22 A16265.36
Hexanal ≥98%
Hexanal
Purity: 98% CAS No.: 66-25-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO Formula Weight: 100.16 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -56° Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 506198 Merck Reference: 14,1760 UN No.: 1207 MDL No.: MFCD00007027
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C
Melting Pt: –56 °C
Dichte: 0.834
Flash-Pt: 25 °C (77 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007027
CAS-Nummer: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01766
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge