Pelargonaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15908.22 A15908.36
A15908.22EA 62.3 EUR InStock
A15908.22 A15908.36
Pelargonaldehyd ≥97%
Pelargonaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 124-19-6 Molecular Formula: CH3(CH2)7CHO Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 79-81°/12mm Beilstein Reference: 1236701 MDL No.: MFCD00007030
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (12 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0.825
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007030
CAS-Nummer: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge