Valeraldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21389.0B B21389.30
B21389.0BEA 66.6 EUR InStock
B21389.0B B21389.30
Valeraldehyd ≥97%
Valeraldehyd
Purity: 97% CAS No.: 110-62-3 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.3950 Odour: Like aldehyde Melting Point: -92° Boiling Point: 102-103° Beilstein Reference: 1616304 Merck Reference: 14,9902 UN No.: 2058 MDL No.: MFCD00007026
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0.810
Flash-Pt: 8 °C (46 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007026
CAS-Nummer: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10040
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..