Valeraldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08504.0100 8.08504.0500
8.08504.0100EA 30.7 EUR InStock
8.08504.0100 8.08504.0500
Valeraldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Valeraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007026
CAS-Nummer: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10040
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3942 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 6.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge