D(+)-Kampfer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
857300-100G 857300-5G
SIAL857300-100GEA 45.1 EUR InStock
SIAL857300-100G SIAL857300-5G
D(+)-Kampfer, Sigma-Aldrich®
D(+)-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 408
Melting Pt: 174…175 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064149
CAS-Nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01739
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..