Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
716731-10ML 716731-50ML
SIAL716731-10MLEA 75.5 EUR InStock
SIAL716731-10ML SIAL716731-50ML
Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: 20.2
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge