(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AB111473.0005 AB111473.0025
ABCRAB111473.0005EA 0 EUR InStock
ABCRAB111473.0005 ABCRAB111473.0025
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,137 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039266
CAS-Nummer: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge