3-Phenylpropylamin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
JFD03595.250 JFD03595.1
CHMPJFD03595.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD03595.250 MAYBJFD03595.1
3-Phenylpropylamin
3-Phenylpropylamin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 221
Dichte: 0.951 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge