Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010236-5G 010236-25G
FLUO010236-5GEA 87.9 EUR InStock
FLUO010236-5G FLUO010236-25G
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Bis(pentafluorphenyl)carbonat
Formel: C₁₃F₁₀O₃
MDL Number: MFCD00368353
CAS-Nummer: 59483-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge