Trimethylorthobenzoat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
172920100 172920500
ACRO172920100EA 48.2 EUR InStock
ACRO172920100 ACRO172920500
Trimethylorthobenzoat 97%
Trimethylorthobenzoat
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Siedepunkt: 87…88 °C (7 mmHg)
Flash-Pt: 82 °C
MDL Number: MFCD00008474
CAS-Nummer: 707-07-3
EINECS: 211-897-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge