Tyramin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W421501-100G W421501-25G
SIALW421501-100GEA 473 EUR InStock
SIALW421501-100G SIALW421501-25G
Tyramin, Sigma-Aldrich®
Tyramin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge