1-(2-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2982-5G HC-2982-1G
COBBHC-2982-5GEA 375 EUR InStock
COBBHC-2982-5G COBBHC-2982-1G
1-(2-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
1-(2-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂
MW: 251.13 g/mol
MDL Number: MFCD12134495
CAS-Nummer: 1155573-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge