1-(2-Hydroxyethyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005948-5G 005948-25G
FLUO005948-5GEA 67.1 EUR InStock
FLUO005948-5G FLUO005948-25G
1-(2-Hydroxyethyl)imidazol
1-(2-Hydroxyethyl)imidazole
Formel: C₅H₈N₂O
MDL Number: MFCD00209980
CAS-Nummer: 1615-14-1
EINECS: 216-565-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge