1-(4-Bromphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018307-1G 018307-20G
FLUO018307-1GEA 130 EUR InStock
FLUO018307-1G FLUO018307-20G
1-(4-Bromphenyl)imidazol
1-(4-Bromophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223.07 g/mol
MDL Number: MFCD00060489
CAS-Nummer: 10040-96-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge