1-(4-Fluorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002571-1G 002571-5G
FLUO002571-1GEA 155 EUR InStock
FLUO002571-1G FLUO002571-5G
1-(4-Fluorphenyl)imidazol
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162.17 g/mol
MDL Number: MFCD00060490
CAS-Nummer: 21441-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge