α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007608-25G 007608-5G
FLUO007608-25GEA 112 EUR InStock
FLUO007608-25G FLUO007608-5G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 103…110 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009920
CAS-Nummer: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge