2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007635-5G 007635-100G 007635-25G
FLUO007635-5GEA 33.8 EUR InStock
FLUO007635-5G FLUO007635-100G FLUO007635-25G
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Siedepunkt: 113…116 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 29…30 °C
MDL Number: MFCD00001903
CAS-Nummer: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge